Learn More
Phloroglucin wasserfrei Mikromol™
Artikelnummer. 17974456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974456 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17974456 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3572.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phloroglucin wasserfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phloroglucinol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H6 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-Name Benzol-1,3,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Menge 250 mg
Formelmasse 126,0317 g/mol