Learn More
Phloroglucinol-Dihydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phloroglucinol dihydrate |
| CAS | 6099-90-7 |
| Summenformel | C6 H6 O3 . 2 H2 O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Phloroglucinol dihydrate, Benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-Benzenetriol Hydrate (1:2), 1,3,5-Benzenetriol Dihydrate (9CI), Phloroglucinol Dihydrate (8CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2 |
| SMILES | O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC-Name | Benzol-1,3,5-triol;dihydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.14 |
| Formelmasse | 162.0528 |