Learn More
Phloroglucinol EP Verunreinigung E, Mikromol
Artikelnummer. 30459959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459959 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459959 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3572.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phloroglucinol EP Verunreinigung E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Benzenetriol
CAS 533-73-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,4-Benzenetriol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H6 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818, Phloroglucinol Anhydrous Imp. E (EP), 1,2,4-Benzenetriol, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name benzol-1,2,4-triol
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Menge 100 mg
Formelmasse 126,0317 g/mol