Learn More
Phloroglucinol, TRC
Artikelnummer. 30419775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419775 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP34000050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloroglucinol dihydrate
CAS 6099-90-7
Summenformel C6 H6 O3 . 2 H2 O
Menge 50 g
Synonym Phloroglucinol dihydrate, Benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-Benzenetriol Hydrate (1:2), 1,3,5-Benzenetriol Dihydrate (9CI), Phloroglucinol Dihydrate (8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
SMILES O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-Name Benzol-1,3,5-triol;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Formelmasse 162.0528