Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phloxin B, 85 %, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | 875 to 1300 (at lambda max.) |
| Chemischer Name oder Material | Phloxine B |
| Absorptionsverhältnis | 1.38 to 2.24 |
| Farbstoffgehalt | 80% min. (on anhydrous substance) |
| Prozentgehaltsbereich | 85% |
| Beilstein | 19, IV, 2921 |
| Merck Index | 15, 7440 |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Lambda max. | 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water) |
| Formelmasse | 829.64 |
| Mehr anzeigen |