Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phloxin B, 85 %, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. p-29727 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10133730 5 g Glasflasche 5 Gramm
10501641 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10133730
Marke: Thermo Scientific Chemicals 189470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18472-87-2
Summenformel C20H2Br4Cl4Na2O5
MDL-Nummer MFCD00005061
Synonym Acid Red 92, C.I. 45410
Spezifikation
Extinktion 875 to 1300 (at lambda max.)
Chemischer Name oder Material Phloxine B
Absorptionsverhältnis 1.38 to 2.24
Farbstoffgehalt 80% min. (on anhydrous substance)
Prozentgehaltsbereich 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Merck Index 15, 7440
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water)
Formelmasse 829.64
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Reinheit (%) 85%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun bis braun-rot
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver