Learn More
Phloxin B, TRC
Artikelnummer. 30136557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136557 10 g 10 Gramm
30133531 25 g 25 Gramm
30006290 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136557 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP34000810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18472-87-2
Summenformel C20 H2 Br4 Cl4 O5 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 829.63
Synonym Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-, sodium salt (1:2), Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-, disodium salt (8CI), Phloxin B (6CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-, disodium salt (9CI), 11969 Red, 3427 Veri Pur Pink, Acid Red 92, Aizen Acid Phloxine PB, C.I. 45410, C.I. Acid Red 92, Cyanosin, Cyanosin (acid dye), Cyanosin B, Cyanosine, D and C Red No. 28, D&C Red 28, D&C Red 28-308267, D&C Red No. 28, D&C Red No. 28-15347, D&C Red No. 28-38015, Daiwa Red 104WB, Daiwa Red 45, DermaGlo DG-R 428, Disodium 9-(3',4',5',6'-tetrachloro-o-carboxyphenyl)-6-hydroxy-6-hydroxy-2,4,5,7-tetrabromo-3-isoxanthone, Eosin blue, Eosin bluish, Eosine blue, Eosine bluish, Food Red 104, Food Red No. 104, Japan Red 104, Japan Red 104-1, Japan Red No. 104-1, Orient Water Pink 2, Phloxine B, Phloxine B 38015, Phloxine P, Phyloxine B, Red 104, Red No. 104, Red No.104-1, Triacid Floxine 2G, Water Pink 2
IUPAC-Name Disodium; 2',4',5',7'-Tetrabromo-4,5,6,7-Tetrachlor-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3',6'-Diolat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloxine B
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 823.5185