Learn More
PHLPP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Code produit. 16822095 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Code produit. Menge unitSize
16822095 20 μL 20 Mikroliter
16812095 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16822095
Marque: Proteintech 227891AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
PHLPP1 is a member of the serine/threonine phosphatase family, which are important regulators of Akt serine-threonine kinases (AKT1, AKT2, AKT3) and conventional/novel protein kinase C (PKC) isoforms. PHLPP1 and PHLPP2 have a similar domain structure and have been shown to dephosphorylate and inactivate, distinct Akt isoforms, at one of the two critical phosphorylation sites required for activation: Serine473. PHLPP2 dephosphorylates AKT1 and AKT3, whereas PHLPP1 is specific for AKT2 and AKT3. PHLPP1 promotes apoptosis and may act as a tumor suppressor. Increased expression of PHLPP1 may also play a role in obesity and type 2 diabetes by interfering with Akt-mediated insulin signaling.
Spécification
Antigen PHLPP
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.57 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PHLPP1
Gen-Zugriffsnummer O60346, Q8CHE4
Gen-Alias hSCOP, KIAA0606, PHLPP, PHLPP1, PLEKHE1, SCOP
Gensymbole Phlpp1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PHLPP Fusion Protein Ag18794
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23239, 98432
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.