Learn More
Grant Instruments™ PHMT – Thermoshaker Heizung für Mikroröhrchen und PCR-Platten
Click to view available options
Drehzahlbereich:
250 bis 1400 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die PHMT Serie ist kompakt, effizient und äußerst vielseitig. Sie eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten erhitzt und geschüttelt werden müssen, sowie für den Einsatz in Kühlräumen und Inkubatoren (Betriebstemperaturbereich 4 bis 40 ºC). Es handelt sich praktisch um drei Instrumente in einem:
- Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
- kompakter Tisch-Inkubator ohne Schütteln
- Mikroröhrchen-Schüttler ohne Temperaturkontrolle
Eigenschaften:
- Durch die Kombination des Mischvorgangs mit der Inkubationsphase werden die Reaktionszeiten und die Arbeitsbelastung des Anwenders reduziert und die Effizienz vieler Verfahren erhöht, was zu einem höheren Durchsatz führt.
Erhältlich mit Blöcken für:
- PHMT-PSC18 (20 x 0,5 ml plus 12 x 1,5-ml-Mikroröhrchen)
- PHMT-PSC24N (24 x 1,5-ml-Mikroröhrchen)
- PHMT-PSC24 (24 x 2,0-ml-Mikroröhrchen)
- PHMT-PSC32 (20 x 0,2-ml-Mikroröhrchen und 12 x 1,5-ml-Mikroröhrchen)
- PHMT-PSC96 (96-Well-PCR-Platten)
- Temperatureinstellungsbereich: Umgebungstemperatur + 25 bis 100 °C
- Temperaturkontrollbereich: Umgebungstemperatur + 5 über Umgebungstemperatur bis 100 °C
- Temperaturstabilität ±0,1 °C
- Schüttelfrequenz: 250 bis 1400 U/min
- Dauer- oder Zeitbetrieb, mit Alarmsummer und Abschaltautomatik
- Praktische austauschbare Blöcke
- 2-zeiliges LCD-Display zeigt sowohl die Soll- als auch die Istwerte für Temperatur, Schüttelgeschwindigkeit und Zeit an
Kompakt und robust, mit niedrigem Profil und geringer Stellfläche – passt perfekt in den Arbeitsbereich und bietet jahrelangen zuverlässigen Betrieb - Der leistungsstarke Motor arbeitet äußerst sanft, leise und gleichmäßig. Sein ‘weicher’ Start verhindert mögliche Beschädigungen der Proben durch Stöße.
Anwendungen: Der PHMT eignet sich ideal für DNA-Extraktion, enzymische Reaktionen und zellbiologische Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 250 bis 1400 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5°C bis 100°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 32 x 33 x 21 cm |
| Versandgewicht (metrisch) | 4,50 kg |
| Display | LCD |