Learn More
Phoratoxon Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 18071640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18071640 100 mg 100 Milligramm
18091920 10 mg 10 Milligramm
18080040 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18071640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP353520100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2588-05-8
Summenformel C7 H17 O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 260.31
Synonym Phorate oxon sulfoxide, O,O-Diethyl S-(ethylsulfinyl)methyl phosphorothioate
IUPAC-Name 1-[Ethoxy(Ethylsulfinylmethylsulfanyl)Phosphoryl]Oxyethan
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phorate Oxon Sulfoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H17O4PS2/c1-4-10-12(8,11-5-2)13-7-14(9)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formelmasse 260.0306
Reinheit (%) >95%