Learn More
Phorate Sulfone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phorate-sulfone |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H17O4PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-15(8,9)6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 292.0027 |