Learn More
R&D Systems™ Phorbol 12-myristate 13-acetate
Artikelnummer. 18772554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18772554 5 mg 5 Milligramm
18752704 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18772554 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1201/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.86 €
    397.95 € / 5 Milligramm
    Sparen 45.91 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase C activator
Phorbol 12-myristate 13-acetate is an extensively used phorbol ester high affinity activator of protein kinase C (Ki = 2.6 nM as measured by displacement of [3H]phorbol 12,13-dibutyrate binding in rat cortex synaptosomal membranes). It binds to the C1a and C1b domains of PKC inducing membrane translocation of PKC. Phorbol 12-myristate 13-acetate activates the PKC isoforms PKCα, -β, -γ, -δ, -ε, -η, and -θ but not PKCζ or -ι/λ. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a tumor promoter. Phorbol 12-myristate 13-acetate can also induce differentiation of THP-1 monocytes to a macrophage phenotype in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16561-29-8
Summenformel C36H56O8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Menge 5 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 616.83
Reinheit >99%
Molekulargewicht 616.84