Learn More
Phorbol-12-Myristat-13-acetat, +94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476069 1 mg 1 Milligramm
15466069 5 mg 5 Milligramm
15486069 10 mg 10 Milligramm
15496069 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15476069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63916.M^
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Aktiviert Proteinkinase C und fördert Hauttumoren bei Mäusen
PMA activates Ca2+- ATPase and potentiates forskolin-induced cAMP formation. It has been shown to inhibit apoptosis induced by the Fas antigen, but PMA induces apoptosis in HL-60 promyelocytic leukemia cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
PMA aktiviert Ca2+- ATPase und potenziert forskolin-induzierte cAMP-Bildung. Es hat sich gezeigt, dass es die Apoptose hemmt, die durch das Fas-Antigen induziert wird, aber PMA induziert Apoptose in HL-60 promyelozytischen Leukämiezellen.
Löslichkeit
Sehr löslich in Methanol, löslich in DMSO, Chloroform, Ethanol oder Aceton, Ether, Ethylacetat, DMF oder Acetonitril. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16561-29-8
Summenformel C36H56O8
Molekulargewicht (g/mol) 616.84
MDL-Nummer MFCD00036736
InChI-Schlüssel PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Synonym phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC-Name (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(Acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl-tetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Beilstein 2407201
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7332
Löslichkeitsinformationen Very soluble in methanol,soluble in DMSO,chloroform,ethanol or acetone,ether,ethyl acetate,DMF or acetonitrile. Insoluble in water.
Formelmasse 616.83
Reinheit (%) >94%
Physikalische Form Film oder Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoyl phorbol acetate