Learn More
Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (farbloser oder weißlicher Film), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10061403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Verpackung:
Glasampulle
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10061403 1 mg Glasampulle 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10061403 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP6851
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film)
PMA ist ein Aktivator von Proteinkinase C; es ist hautreizend und fördert Hauttumoren bei Mäusen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16561-29-8
Summenformel C36H56O8
Molekulargewicht (g/mol) 616.84
MDL-Nummer MFCD00036736
InChI-Schlüssel PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Synonym Phorbol-12-myristat-13-acetat, Phorbolester, 12-o-Tetradecanoylphorbol13-acetat, Faktor a1, Tetradecanoylphorbolacetat, 12-Tetradecanoylphorbol13-acetat, Faktor a1 Croton-Öl, Phorbol13-acetat12-myristat, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC-Name (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(Acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl-tetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phorbol-12-myristat-13-acetat
Schmelzpunkt 72 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Glasampulle
Menge 1 mg
Formelmasse 616.8
Reinheit (%) 99.0 % min.
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.