Learn More
Phosmetoxon, TRC
Artikelnummer. 30424360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424360 10 mg
30418796 50 mg
30416245 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30424360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35370510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3735-33-9
Summenformel C11 H12 N O5 P S
Molekulargewicht (g/mol) 301.26
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl ester (6CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide (7CI,8CI), Phthalimide, N-(mercaptomethyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), Imidoxon, N-(Mercaptomethyl)phthalimide S-(O,O-dimethyl phosphorothioate), O,O-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl phosphorothioate S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide, Oxoimidan, Phosmet oxon, R 1571, R 1571A, S-Phthalimidomethyl O,O-dimethyl phosphorothioate, Stauffer R 1571, Stauffer R 1571A
IUPAC-Name 2-(Dimethoxyphosphorylsulfanylmethyl)Isoindol-1,3-Dion
SMILES COP(=O)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosmetoxon
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12NO5PS/c1-16-18(15,17-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
Formelmasse 301.0174