Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.5
Artikelnummer. 15483929
Click to view available options
Menge:
500 ml
1L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15483929
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61324.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Molekulargewicht (g/mol) 119,976
Spezifikation
Konzentration 0,2 M Pufferlösung
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml