Learn More
Thermo Scientific™ Phosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.6
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphat |
| CAS | 7558-80-7 |
| Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119,976 |