Learn More
Thermo Scientific™ Phosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.6
Artikelnummer. p-7076575
Click to view available options
Menge:
500 ml
1L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15424359
Marke: Thermo Scientific™ J61870.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphat
CAS 7558-80-7
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung Kunststoffflasche
Molekulargewicht (g/mol) 119,976