Learn More
Phosphatpuffer-Lösung, pH-Wert 6.8, EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950704 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. 12950704
Marke: Fisher Chemical SOL 061 1L
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatpufferlösung
CAS 7732-18-5
pH 6.8
Menge 1000 ml
Verpackung Flasche
Güte Eu. Ph. Referenz