Learn More
Phosphatpufferlösung, pH 7.2, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15633550 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
2 l
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15633550
Marke: Honeywell-Fluka 319252500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatpufferlösung, pH 7.2
Dichte 0.995 g/ml bei 25 °C
Menge 2 l
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten