Learn More
Phosphatpuffer-Lösung, pH-Wert 7, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15656930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15656930 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15636930 10 l Poly-Eimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15656930 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 731731L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatpufferlösung
Dichte 1.01 g/ml bei 20 °C
Menge 1 l
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten