Learn More
Medicago Phosphatgepufferte Salzlösungstabletten, pH 7,4
Beschreibung
Unter den biologischen Puffern ist PBS einer der am häufigsten verwendeten. Der Puffer ist isotonisch und ungiftig für Zellen und hat die Fähigkeit, ihre Osmolarität aufrechtzuerhalten. Der Puffer eignet sich für Waschverfahren in Zellkulturen und für Immunassays wie ELISA und immunhistochemische Verfahren. Sie wird häufig für Probenverdünnung in der Molekularbiologie und als Proteinverdünnungsmittel beim Western-Blot-Verfahren verwendet. Darüber hinaus kann der Puffer als Equilibrator für Gelfiltersäulen fungieren.
- Aus Reagenzien für analytische Zwecke formuliert
- Autoklavierbar
- Erhältlich als praktische Tabletten, die in wenigen Minuten einsatzbereit sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunassays, Gewebe- und Zellkulturverfahren, immunhistochemische Verfahren, mikrobiologische Verfahren und Probenverdünnung |
| pH | 7,4 |
| Physikalische Form | Tabletten |
| Menge | 100 x 500 ml-Tabletten |
| Güte | Analytischer Gütegrad |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.