Learn More
Medicago Phosphatgepufferte Salzlösungstabletten, pH 7,4
Artikelnummer. 11340439
Change view
Click to view available options
Menge:
100 x 1.00 ml-Tabletten
100 x 500 ml-Tabletten
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11340439 100 x 500 ml-Tabletten 100 Stück
10671413 100 x 500 ml-Tabletten 100 Stück
11330439 100 x 1.00 ml-Tabletten 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340439 Lieferant Medicago Lieferanten-Nr. 098912100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Speziell entwickelt für immunologische und mikrobiologische Labors. Medicago phosphatgepufferte Salzlösungstabletten, pH-Wert 7,4 , werden als vorgewogene Tabletten mit einem Endvolumen von 500 oder 1000 ml pro Tablette geliefert.
Unter den biologischen Puffern ist PBS einer der am häufigsten verwendeten. Der Puffer ist isotonisch und ungiftig für Zellen und hat die Fähigkeit, ihre Osmolarität aufrechtzuerhalten. Der Puffer eignet sich für Waschverfahren in Zellkulturen und für Immunassays wie ELISA und immunhistochemische Verfahren. Sie wird häufig für Probenverdünnung in der Molekularbiologie und als Proteinverdünnungsmittel beim Western-Blot-Verfahren verwendet. Darüber hinaus kann der Puffer als Equilibrator für Gelfiltersäulen fungieren.
  • Aus Reagenzien für analytische Zwecke formuliert
  • Autoklavierbar
  • Erhältlich als praktische Tabletten, die in wenigen Minuten einsatzbereit sind.
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunassays, Gewebe- und Zellkulturverfahren, immunhistochemische Verfahren, mikrobiologische Verfahren und Probenverdünnung
pH 7,4
Physikalische Form Tabletten
Menge 100 x 500 ml-Tabletten
Güte Analytischer Gütegrad