Learn More
Phosphatlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12922185 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 12922185
Marke: Fisher Chemical A 038 250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel H2NaO4P
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
IUPAC-Name Natrium;Dihydrogenphosphat
Solvent or Matrix Water
Menge 250 ml