Learn More
Phosphatlösung für die Ionenchromatographie 1 g/L H₂O Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12932185 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12932185 500 ml Flasche -
12912185 100 ml Flasche 100 Milliliter
12922185 250 ml Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12932185 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A 038 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    124.66 € / 500 Milliliter
    Sparen 13.34 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel H2NaO4P
Konzentration 1 g/l
Typ Einkomponenten-Standardlösung
IUPAC-Name Natrium;Dihydrogenphosphat
Solvent or Matrix Wasser
Menge 500 ml