missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphate Standard: PO4(-3) @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™

Artikelnummer. p-200131817
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30003166

Marke: VHG Labs VHGI1PPO4100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Phosphate Standard: PO4(-3) @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phosphate
CAS 14265-44-2
Verfahren Ion Chromatography/Wet Chemistry
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel (P O4)3-
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym PO43−
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Phosphate
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 94.97
Menge 100 mL
Formelmasse 94.97 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt