Learn More
Macherey-Nagel™ Dosen Phosphatesmo KM (VE=25Stck.) mm (VE=25 PCE)
Marke: Macherey-Nagel™ 90607
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Weiß bis Violett | |
Zum Nachweis von Spermien, Säure-Phosphatase | |
25/Packung | |
Qualitätstestpapier |