Learn More
Macherey-Nagel™ PHOSPHATESMO MI, 10 x 95 mm (VE=50Stck.) mm (VE=50 PCE)
Artikelnummer. 10144761 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß bis gelb
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10144761
Marke: Macherey-Nagel™ 90612
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Macherey-Nagel Phosphatesmo MI Qualitatives Testpapier, Farbanzeige:Weiß bis gelb, zur Verwendung mit:Zum Nachweis von alkalischer Phosphatase in Milch, Menge:50er-Pack, Lagerungsbedingungen:2 bis 8 °C
Spezifikation
Farbanzeige Weiß bis gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Nachweis von alkalischer Phosphatase in Milch
Menge 50/Packung
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Typ Qualitätstestpapier