Learn More
Phospho-AKT1 (Ser473) Rabbit anti-Human, Mouse, CoraLite 647, Clone: 2M10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
145.00 € - 450.00 €
Spezifikation
Antigen Phospho-AKT1 (Ser473)
Klon 2M10
Anwendungen Flow Cytometry
Konjugat CoraLite 647
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17721479
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL647-80462-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17609996
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL647-80462-100UL
100 μL
450.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-AKT1 (Ser473) antibody apecifically detetects Phospho-AKT1 (Ser473) antigen in Human, Mouse Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-AKT1 (Ser473)
Flow Cytometry
Liquid
Human, Mouse
NM_005163
AKT1
IgG
Protein A purification
2M10
CoraLite 647
Rabbit
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
207
Peptide
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light.