Learn More
Phospho-EIF2S1 (Ser51) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200108076 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30237955 20 μL 20 Mikroliter
30237915 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30237955
Marke: Proteintech 287401AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-EIF2S1 (Ser51) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-EIF2S1 (Ser51). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-EIF2S1 (Ser51) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen EIF2S1 (Ser51)
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 570 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole EIF-2; EIF-2A; EIF-2alpha; EIF2; EIF2A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1965
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 36 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG