missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Phospho-eIF4B (Ser406) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE63-80)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA556525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Phospho-eIF4B (Ser406) Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow
The eukaryotic translation initiation factor 4B (eIF4B) plays a critical role in recruiting the 40S ribosomal subunit to the mRNA. It functions in close association with eIF4F and eIF4A. It binds near the 5'-terminal cap of mRNA in the presence of eIF4F and ATP. It promotes the ATPase activity and the ATP-dependent RNA unwinding activity of both eIF4A and eIF4F.
Spezifikation
| Phospho-eIF4B (Ser406) | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 | |
| P23588, Q8BGD9 | |
| Eif4b | |
| Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Ser406 of human eIF4B protein. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| JE63-80 | |
| Unconjugated | |
| Eif4b | |
| 2310046H11Rik; AL024095; C85189; Eif4a2; EIF4B; eIF-4B; Eukaryotic translation initiation factor 4B; hCG_2014609; hypothetical protein; PRO1843 | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 1975, 300253, 75705 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur