Learn More
Phospho-FOXO3A (Ser315) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200108090 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30235053 20 μL 20 Mikroliter
30236517 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30235053
Marke: Proteintech 287551AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-FOXO3A (Ser315) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-FOXO3A (Ser315). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-FOXO3A (Ser315) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen FOXO3A (Ser315)
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 550 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole AF6q21; DKFZp781A0677; FKHRL1; FKHRL1P2; FOXO2; FOXO3A; MGC12739; MGC31925
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2309
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 80-90 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG