Learn More
Invitrogen™ Phospho-GCN2 (Thr899) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE00-51)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30276369
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276369 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30276369
Marke: Invitrogen™ MA556574
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Phospho-GCN2 (Thr899) Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
EIF2AK4 (GCN2) is a metabolic-stress sensing protein kinase that phosphorylates the alpha subunit of eukaryotic translation initiation factor-2 in response to low amino acid availability. It plays a role as an activator of the integrated stress response required for adapatation to amino acid starvation. Mutations in the gene lead to pulmonary vennocclusive disease 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Phospho-GCN2 (Thr899)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon JE00-51
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen EIF2AK4
Gen-Zugriffsnummer D4A7V9, Q9P2K8
Gen-Alias 2610011M03; EIF2AK4; eIF-2-alpha kinase GCN2; eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4; eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 4; Gcn2; GCN2 eIF2alpha kinase; GCN2-like protein; general control nonderepressible 2; Kiaa1338; mGCN2; PVOD2
Gensymbole EIF2AK4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Thr899 of Human GCN2.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114859, 440275
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG