missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Phospho-GSK-3 alpha/beta (S21/S9) DuoSet IC ELISA

Artikelnummer. 30021667
Click to view available options
Format:
2 96-Well-Platten
5 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30021667

Marke: R&D Systems™ DYC26305

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs to measure in cell lysates

The Phospho-GSK-3 alpha/beta (S21/S9) DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human, mouse, rat GSK-3 alpha/beta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp ELISA-Kit
Menge 1 Kit
Spezies Human, Mouse, Rat
Konjugat Biotin
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Format 5 96-Well-Platten
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt