Learn More
Invitrogen™ Phospho-IRS1 (Ser616) Monoclonal Antibody (738710)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA561370
Artikelnummer. 30535186
  • 459.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
IRS-1, a major substrate of the insulin receptor, is phosphorylated in response to stimulation of cells by insulin, insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and interleukin 4 (IL-4). IRS-1 is phosphorylated on serine, threonine and tyrosine residues in a variety of tissues. An insulin-sensitive serine/threonine kinase casein kinase II mediates a portion of the insulin-stimulated serine/threonine phosphorylation of overexpressed IRS-1 in vivo. Thr 502 is identified as the major casein kinase II-catalyzed phosphorylation site in rat IRS-1, and Ser 99 is an additional phosphorylation site catalyzed by casein kinase II. Thus, casein kinase II-catalyzed phosphorylation of IRS-1 may be a component of the intracellular insulin signaling cascade. IRS-1 contains three putative binding sites for 14-3-3 (Ser 270, Ser 374 and Ser 641) and the motif around Ser 270 is located in the phosphortyrosine binding domain of IRS-1, which is responsible for the interaction with the insulin receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-IRS1 (Ser616)
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P35568
IRS1
Phosphopeptide containing the human IRS1 S616 site.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
738710
Unconjugated
IRS1
G972R; HIRS-1; Insulin receptor substrate 1; IRS1; IRS-1; IRS1IRM; pp185
Mouse
Protein A/G
RUO
3667
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado