missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Ser298). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MEK1 (Ser298) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klon | 3F10G10 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Peptide |
| Reinigungsverfahren | Protein G purification |
| Menge | 20 μL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?