missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Ser298). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MEK1 (Ser298) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klon | 3F10G10 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Peptide |
| Reinigungsverfahren | Protein G purification |
| Menge | 100 μL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?