Learn More
Phospho-MEK1 (Thr292) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30238126 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30238126 20 μL 20 Mikroliter
30238137 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30238126
Marke: Proteintech 678731IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Thr292). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA, FC (Intra) analysis.
Spezifikation
Antigen MEK1 (Thr292)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassifikation Monoclonal
Klon 2D7A8
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5604
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 40-50 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1