Learn More
Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200106842 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30233925 20 μL 20 Mikroliter
30237770 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30233925
Marke: Proteintech 292481AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen p70(S6K) (Thr421/Ser424)
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 600 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole PS6K; S6K; S6K1; STK14A; p70(S6K)-alpha; p70-S6K; p70-alpha
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6198
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 65-85 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG