missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-PLCG2 (Tyr753) Monoclonal Antibody (790623)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30533887
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30533887 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533887

Marke: Invitrogen™ MA561340

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.

Phosphoinositide-specific phospholipase C (PLC) plays a crucial role in the initiation of receptor mediated signal transduction through the generation of the two second messengers, inositol 1,4,5-triphosphate and diacylglycerol from phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. There are many mammalian PLC isozymes, including PLC beta1, PLC beta2, PLC beta3, PLC beta4, PLC gamma1, PLC gamma2, PLC delta1, PLC delta2 and PLCe. PLC delta exists as four different isoforms. PLC delta1, a calcium signal amplifier, is activated by an atypical GTP-binding protein. In addition, PLC delta1 is an effector for GTP-binding protein transglutaminase II-mediated oxytocin receptor and alpha1B-adrenoreceptor signaling. Mouse PLC delta1 is highly expressed in brain, heart, lung and testis. PLC delta is abnormally accumulated in autopsied brains with Alzheimer's disease (AD), suggesting that it may play a role in the pathology of AD. PLC delta2 is markedly expressed in type II intestinal metaplasia and in the adenocarcinoma. When PLC delta2 is expressed in type I intestinal metaplasia, the metaplasia is generally considered benignant, yet evolves toward neoplastic transformation. Thus, PLC delta2 expression may be a possible marker of gastric malignant transformation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-PLCG2 (Tyr753)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 790623
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 5% trehalose and no preservative
Gen Plcg2
Gen-Zugriffsnummer P16885
Gen-Alias 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2; 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2; APLAID; FCAS3; phosphoinositide phospholipase C; phosphoinositide phospholipase C-gamma-2; phospholipase C gamma 2; phospholipase C, gamma 2; phospholipase C, gamma 2 (phosphatidylinositol-specific); phospholipase C-gamma-2; Phospholipase C-IV; PLC gamma 2; PLC gamma2; PLC- gamma2; PLC gamma-2; PLCG2; Plcg-2; PLC-gamma; PLCgamma2; PLC-gamma-2; PLC-IV
Gensymbole Plcg2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Phosphopeptide containing the human PLC-gamma 2 Y753 site.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5336
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.