missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-PML (Ser518) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2L08)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30830114
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30830114 100 μL
30827322 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30830114 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA563980

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Phospho-PML (Ser518) Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), Western Blot

The protein encoded by this gene is one of two human homologs of Saccharomyces cerevisiae Rad23, a protein involved in nucleotide excision repair (NER). This protein was shown to interact with, and elevate the nucleotide excision activity of 3-methyladenine-DNA glycosylase (MPG), which suggested a role in DNA damage recognition in base excision repair. This protein contains an N-terminal ubiquitin-like domain, which was reported to interact with 26S proteasome, as well as with ubiquitin protein ligase E6AP, and thus suggests that this protein may be involved in the ubiquitin mediated proteolytic pathway in cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-PML (Ser518)
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon K01_2L08
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gen PML
Gen-Zugriffsnummer P29590
Gen-Alias 1200009E24Rik; AI661194; MYL; Pml; PML/RARA fusion; pml1; PP8675; probable transcription factor PML; promyelocytic leukemia; promyelocytic leukemia protein; promyelocytic leukemia, inducer of; protein PML; RGD1562602; RING finger protein 71; RNF71; TRIM19; tripartite motif protein TRIM19; tripartite motif-containing protein 19
Gensymbole PML
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Ser518 of human PML Protein.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5371
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.