Learn More
Phosphoenolbrenztraubensäure-Mono(Cyclohexylammonium)salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499533 5 g 5 Gramm
11489533 1 g 1 Gramm
11409543 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499533 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12385.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10526-80-4 | C9H18NO6P | 267.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10526-80-4
Summenformel C9H18NO6P
Molekulargewicht (g/mol) 267.22
MDL-Nummer MFCD00036375
InChI-Schlüssel VHFCNZDHPABZJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanamine 2-phosphonooxy acrylate, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylammonium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, compd. with cyclohexanamine 1:1, cyclohexylamine; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylamine salt, phosphoenolpyruvic acid, cyclohexylammonium salt, cyclohexanamine; 2-phosphonooxyprop-2-enoic acid, phospho enol pyruvic acid cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
PubChem CID 82702
IUPAC-Name Cyclohexanamin;2-phosphonooxyprop-2-ensäure
SMILES NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoenolpyruvic acid mono (cyclohexylammonium) salt
Schmelzpunkt ∼140°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 267.22
Reinheit (%) 98%