Learn More
Phosphoenolpyruvicsäure-Monokaliumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444257 5 g 5 Gramm
11454257 25 g 25 Gramm
11464257 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20358.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80 €
    120.65 € / 5 Gramm
    Sparen 22.15 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4265-07-0 | C3H4KO6P | 206.131 g/mol
Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt is used in glycolysis and gluconeogeneis. It is used for regeneration of ATP from ADP in enzyme-catalyzed syntheses. It is metabolized by an enzyme namely pyruvate kinase to yield pyruvate. It acts as protection against cell injury induced by oxidative stress and against dysfunction in carbohydrate metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphoenolbrenztraubensäure Kaliumsalz wird bei der Glykolyse und bei Glukonogenesen verwendet. Es wird zur Regeneration von ATP aus ADP in enzymkatalysierten Synthesen verwendet. Es wird durch ein Enzym, nämlich Pyruvatkinase metabolisiert, um Pyruvat zu erhalten. Es dient als Schutz gegen Zellverletzungen, die durch oxidativen Stress und gegen Dysfunktion im Kohlenhydratstoffwechsel verursacht werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4265-07-0
Summenformel C3H4KO6P
Molekulargewicht (g/mol) 206.131
MDL-Nummer MFCD00044476
InChI-Schlüssel SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, potassium hydrogen 2-phosphonatooxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, monopotassium salt, potassium 1-carboxyvinyl hydrogen phosphate, phospho enol pyruvic acid monopotassium salt, phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, potassium salt 1:1, potassium 2-hydrogen phosphonooxy prop-2-enoic acid, phosphoenolpyruvate potassium salt, potassium 2-hydrogen phosphonatooxy prop-2-enoic acid
PubChem CID 23678879
IUPAC-Name Kalium;1-Carboxyethenylhydrogenphosphat
SMILES C=C(C(=O)O)OP(=O)(O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoenol pyruvate monopotassium salt
Schmelzpunkt ∽170°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 5 g
Beilstein 4603446
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 206.14
Reinheit (%) 99%