Learn More
Phosphoenolbrenztraubensäure-Cyclohexylammoniumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464419
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15464419 1 g 1 Gramm
15474419 5 g 5 Gramm
15410227 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15464419
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61943.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Metabolisches Zwischenprodukt bei vielen Kinase-Reaktionen
Metabolic intermediate in many kinase reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35556-70-8
Summenformel C21H44N3O6P
Molekulargewicht (g/mol) 465.57
MDL-Nummer MFCD00004258
InChI-Schlüssel MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphoenolpyruvic acid tris cyclohexylammonium salt, tris cyclohexylamine ; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid, tris cyclohexylammonium salt, pep-3cha, phosphoenol pyruvate tri cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid tricyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid tris cyclohexylamine salt, 2-phosphonooxy-2-propenoic acid tri cyclohexylammonium salt, axi c 1/4 +/-ui feminineea ey>>. 1/4 masculine degrees .ni, phospho enol pyruvic acid tri cyclohexylammonium salt enzymatic
PubChem CID 11754241
IUPAC-Name Cyclohexanamin;2-phosphonooxyprop-2-ensäure
SMILES NC1CCCCC1.NC1CCCCC1.NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoenolpyruvic acid tricyclohexylammonium salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Beilstein 3752336
Formelmasse 465.58
Reinheit (%) ≥99%