Learn More
Phosphoenolbrenztraubensäure-Trinatriumsalz-Heptahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430287
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15430287 1 g 1 Gramm
15440287 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15430287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63013.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
In Verbindung mit Pyruvatkinase vervollständigt es ein ATP-Regenerationssystem
When coupled with pyruvate kinase it completes an ATP-regenerating system
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5541-93-5
Summenformel C3H2Na3O6P
Molekulargewicht (g/mol) 233.986
MDL-Nummer MFCD00150737
InChI-Schlüssel RJUFBDMHZGRGMA-UHFFFAOYSA-K
Synonym 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, trisodium salt, trisodium 2-phosphonatooxy prop-2-enoate, unii-78y3q07j1x, phosphoenolpyruvate trisodium salt, 2-phosphoenol pyruvate na3salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, sodium salt 1:3, trisodium phosphonatoenolpyruvate, trisodium 2-phosphonatoacrylate, trisodium phosphoenolpyruvate, c3h2o6p.3na
PubChem CID 79673
IUPAC-Name Trinatrium;-2-phosphonatooxyprop-2-enoat
SMILES C=C(C(=O)[O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoenolpyruvic acid trisodium salt heptahydrate
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 360.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver