Learn More
Phosphoenolpyruvsäure, Trinatriumsalz-Hydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467092 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11467092 5 g 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11467092
Marke: MP Biomedicals 0215187294
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 5541-93-5
Summenformel C3H2Na3O6P
Molekulargewicht (g/mol) 233.986
InChI-Schlüssel RJUFBDMHZGRGMA-UHFFFAOYSA-K
Synonym 2-Propensäure, 2-Phosphonooxy-, Trinatriumsalz, Trinatrium2-Phosphonatooxy prop-2-Enoat, Phosphoenolpyruvat-Trinatriumsalz, 2-Phosphoenol Pyruvat na3Salz, 2-Propensäure, 2-Phosphonooxy-, Natriumsalz 1:3, Trinatrium-Phosphonatoenolpyruvat, Trinatrium2-Phosphonatoacrylat, Trinatriumphosphoenolpyruvat, trisodium phosphoenolpyruvate, c3h2o6p.3na
PubChem CID 79673
IUPAC-Name Trinatrium;-2-phosphonatooxyprop-2-enoat
SMILES C=C(C(=O)[O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoenolbrenztraubensäure, Trinatriumsalzhydrat
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 252
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoenol Pyruvic Acid Trisodium Salt Hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoenol PyruvicAcid Trisodium SaltHydrate