Learn More
Melford Phosphogluconsäure
Artikelnummer. 30018672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018672 1 g 1 Gramm
30018670 100 mg 100 Milligramm
30018671 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018672 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P203501.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 53411-70-4
  • Summenformel: C 6 H 10 O 10 PNa 3 2H 2 O
  • Molekulargewicht: 378,11
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate
CAS 57775-17-4
Summenformel C6H10Na3O10P-2H2O
Menge 1 g