missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospholipase C like 1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18636297 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18636297 50 μg 50 Mikroliter
18663047 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18636297

Marke: Novus Biologicals NBP30627550ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospholipase C like 1 Polyclonal antibody specifically detects Phospholipase C like 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospholipase C like 1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS, pH7.0
Gen-Alias but catalytically inactive protein, inactive phospholipase C-like protein 1, MGC126580, MGC138190, phospholipase C, epsilon, phospholipase C-deleted in lung carcinoma, phospholipase C-like 1, phospholipase C-related but catalytically inactive protein, PLCE, PLCL, PLC-L1, PRIP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Phospholipase C like 1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5334
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.