missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 Antibody (SR1591), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 Monoclonal antibody specifically detects Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SR1591 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gen-Alias | Erythrocyte phospholipid scramblase, MmTRA1b, MMTRA1BCa(2+)-dependent phospholipid scramblase 1, phospholipid scramblase 1, PL scramblase 1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 (Uniprot #: O15162) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?