Learn More
Phosphomolybdänsäure (ACS-Qualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447832 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11447832 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11447832 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215255605
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphomolybdic Acid
CAS 51429-74-4
Summenformel H3Mo12O40P
MDL-Nummer MFCD00149913
Menge 5 g
InChI-Schlüssel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC-Name 12-Molybdophosphorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 1825.40
Formelmasse 3939.5
Güte ACS